Acetato de vinilo 99+% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Acetic acid vinyl ester
140840010
140840025
140840250
140840100
ACRO140840010EA
42.8
EUR
ACRO140840010
ACRO140840025
ACRO140840250
ACRO140840100
Acetato de vinilo 99+% estabilizado
Acetato de vinilo
Formula:
C₄H₆O₂ MW: 86.09 g/mol Pto. Ebullición: 72…73 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –93 °C Densidad: 0.93 g/cm³ Pto. de inflamación: –8 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008713 Núm. CAS: 108-05-4 EINECS: 203-545-4 UN: 1301 ADR: 3 II Índice Merck: 12,10130 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.0 % |
Stabilizer | 3 to 15 ppm Hydroquinone |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.005 % |