Acetato de vinilo estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Acetic acid vinyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03184.0100 8.03184.1000 8.03184.0010
8.03184.0100EA 36.8 EUR
8.03184.0100 8.03184.1000 8.03184.0010
Acetato de vinilo estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Acetato de vinilo
Formula: C₄H₆O₂
Pto. Ebullición: 72,3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –100 °C
Densidad: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008713
Núm. CAS: 108-05-4
EINECS: 203-545-4
UN: 1301
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,10130
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 20 g/l (20 °C)
Melting Point -93 °C
Molar Mass 86.09 g/mol
Boiling Point 71 - 73 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 120 hPa (20 °C)
Flash Point -8 °C
Refractive Index 1.3954 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.6 - 13.4 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 385 °C