Ácido fluorosilícico 23% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
69109.36EA 66.6 EUR
69109.36 69109.22
Ácido fluorosilícico 23% (w/w) en solución acuosa
Ácido fluorosilícico
Formula: H₂F₆Si
MW: 144,09 g/mol
Densidad: 1,223
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036289
Núm. CAS: 16961-83-4
EINECS: 241-034-8
UN: 1778
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,4182