Ácido fluorosilícico 25% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
410715000 410710025
ACRO410715000EA 40.7 EUR
ACRO410715000 ACRO410710025
Ácido fluorosilícico 25% (w/w) en solución acuosa
Ácido fluorosilícico
Formula: H₂F₆Si
Densidad: 1,27 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036289
Núm. CAS: 16961-83-4
EINECS: 241-034-8
UN: 1778
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Assay 19 to 20.6 % (total fluorine)
GC ≥94 %
Specific optical rotation +24° to +28° (20°C, 589 nm) (C=1, Methanol)