Ácido fluorosilícico 35% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L14829.22EA 26.5 EUR
L14829.22 L14829.36 L14829.0E L14829.PG
Ácido fluorosilícico 35% (w/w) en solución acuosa
Ácido fluorosilícico
Formula: H₂F₆Si
MW: 144,09 g/mol
Pto. Ebullición: 108…109 °C
Densidad: 1,320
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036289
Núm. CAS: 16961-83-4
EINECS: 241-034-8
UN: 1778
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,4182