Potasio dihidrogenofosfato 1/15 mol/l en solución acuosa, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Potasio fosfato monobásico
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04875.1000EA 80.9 EUR
1.04875.1000
Potasio dihidrogenofosfato 1/15 mol/l en solución acuosa, Supelco®
Potasio dihidrogenofosfato
Formula: KH₂PO₄
MW: 136,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011401
Núm. CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Density 1.001 g/cm3