Colofonia
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Rosin, gum, Rosin, Gum rosin
419175000 419170025
ACRO419175000EA 57.7 EUR
ACRO419175000 ACRO419170025
Colofonia
Colofonia
Pto. de fusión: 75…81 °C
Pto. de inflamación: 180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132205
Núm. CAS: 8050-09-7
EINECS: 232-475-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Almost white to yellow to orange Powder or flakes or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 83 °C
Acid value 156 to 182 mg KOH/g
Uniformity coefficient ≤1.8
Moisture holding capacity 53 to 58 % (H+)
Total volume capacity ≥1.8 eq/l (H+)