Colofonia
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Rosin, gum, Rosin, Gum rosin
36734.A1 36734.30
36734.A1EA 106 EUR
36734.A1 36734.30
Colofonia
Colofonia
CAS No.: 8050-09-7 Physical Form: Powder/solid Solubility: Soluble in alcohol, benzene, ether. Insoluble in water Merck Reference: 14,8266 MDL No.: MFCD00132205
Pto. de fusión: 75…81 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132205
Núm. CAS: 8050-09-7
EINECS: 232-475-7
Índice Merck: 14,8266