Seleniuro de dicobre ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
45660.09
45660.18
45660.09EA
117
EUR
45660.09
45660.18
Seleniuro de dicobre ≥99.5% (metals basis)
Seleniuro de dicobre
Purity: 99.5%
CAS No.: 20405-64-5
Molecular Formula: Cu2Se
Formula Weight: 206.05
Physical Form: 2mm & down pieces
Density: 6.84
Appearance: Dark blue to black
Melting Point: 1113°
Merck Reference: 14,2666
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00049908
Formula:
Cu₂Se Pto. de fusión: 1113 °C Densidad: 6,84 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049908 Núm. CAS: 20405-64-5 EINECS: 243-796-7 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,2666 |