Aleación de Devarda (Cu:Al:Zn 50:45:5 wt%), en gránulos
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
45526.22 45526.36
45526.22EA 67.2 EUR
45526.22 45526.36
Aleación de Devarda (Cu:Al:Zn 50:45:5 wt%), en gránulos
Aleación de Devarda
CAS No.: 8049-11-4 Molecular Formula: Cu:Al:Zn; 50:45:5 wt% Density: 4.355 Merck Reference: 14,2941 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00198176
Pto. Ebullición: 906 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 490…560 °C
Densidad: 4,355
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00198176
Núm. CAS: 8049-11-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Índice Merck: 14,2941