Aleación de Devarda, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05341.0250 1.05341.1000
1.05341.0250EA 197 EUR
1.05341.0250 1.05341.1000
Aleación de Devarda, Supelco®
Aleación de Devarda
Pto. Ebullición: 906 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 490…560 °C
Densidad: 5,79 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00198176
Núm. CAS: 8049-11-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Índice Merck: 13,02958
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 490 - 560 °C
Bulk Density 2080 kg/m3
Boiling Point 906 °C
Density 5.79 g/cm3 (20 °C)