Sodio estannato trihidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Trióxido de estano y disodio trihidrato, Estannato de disodio trihidrato
A18611.0E
A18611.22
A18611.36
A18611.0EEA
452
EUR
A18611.0E
A18611.22
A18611.36
Sodio estannato trihidrato ≥98%
Sodio estannato trihidrato
Purity: 98%
CAS No.: 12209-98-2
Molecular Formula: Na2SnO3.3H2O
Formula Weight: 266.75 (212.67anhy)
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8677
MDL No.: MFCD00150189
Formula:
Na₂O₃Sn·3H₂O MW: 266.73 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150189 Núm. CAS: 12209-98-2 EINECS: 235-030-5 |