Ácido ortofosfórico 150 ml/l

Proveedor: PROLABO CMP
Atención

MC310337.2000 MC310337.5000 MC310337.9010
PRLSMC310337.2000EA 0 EUR
PRLSMC310337.2000 PRLSMC310337.5000 PRLSMC310337.9010
Ácido ortofosfórico 150 ml/l
Ácido ortofosfórico
Formula: H₃PO₄
Densidad: ∼1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011340
Núm. CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR