Fenolftaleína 0,375% in methanol
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07238.0250 1.07238.1000
1.07238.0250EA 73.9 EUR
1.07238.0250 1.07238.1000
Fenolftaleína 0,375% in methanol
Fenolftaleína
Formula: C₂₀H₁₄O₄
Densidad: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005913
Núm. CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Flash Point 11 °C
Explosion Limit 5.5 - 36.5 %(V)
Density 0.80 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid