Fenolftaleína 1% in ethanol Reag. Ph. Eur. indicator, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
34607-500ML 34607-30ML
34607-500MLEA 64.3 EUR
34607-500ML 34607-30ML
Fenolftaleína 1% in ethanol Reag. Ph. Eur. indicator, Fluka™
Fenolftaleína
Formula: C₂₀H₁₄O₄
Pto. Ebullición: ? 78 °C (1013 hPa)
Densidad: ~ 0,85 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 14 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005913
Núm. CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN: 1170
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Test of sensitivity complying
Change range (pH 7.2-10.0) complying