Fenolftaleína 1% in ethanol, Millipore®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07227.0250 1.07227.1000
1.07227.0250EA 76.6 EUR
1.07227.0250 1.07227.1000
Fenolftaleína 1% in ethanol, Millipore®
Fenolftaleína
Formula: C₂₀H₁₄O₄
Pto. Ebullición: ∼78 °C (1013 hPa)
Densidad: ∼0,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005913
Núm. CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN: 1170
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
indicator pH 8.2 - 9.8