Rojo de fenol sal sódica, soluble en agua, puro indicator
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
151440250
151440050
151441000
ACRO151440250EA
93.3
EUR
ACRO151440250
ACRO151440050
ACRO151441000
Rojo de fenol sal sódica, soluble en agua, puro indicator
Rojo de fenol sal sódica
Formula:
C₁₉H₁₃NaO₅S Pto. de fusión: 285 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066901 Núm. CAS: 34487-61-1 EINECS: 252-057-8 Índice Merck: 12,07397 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Dark red to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (0.1 % in water) Clear |
Specific extinction E (1%/1cm) | ≥1600 (558 nm, in buffer) |
Visual transition interval | from pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red) |