Rojo de fenol sal sódica ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: S,S-Dióxido del hidrogeno-4,4'-(3H-2,1-benzoxatiol-3-iliden)bisfenolato sodio
417250100 417250050 417251000
ACRO417250100EA 56.5 EUR
ACRO417250100 ACRO417250050 ACRO417251000
Rojo de fenol sal sódica ACS
Rojo de fenol sal sódica
Formula: C₁₉H₁₃NaO₅S
MW: 376.35 g/mol
Pto. de fusión: 285 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066901
Núm. CAS: 34487-61-1
EINECS: 252-057-8
Índice Merck: 12,07397
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Clarity of solution Passes test