Rojo de fenol sal sódica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
S,S-Dióxido del hidrogeno-4,4'-(3H-2,1-benzoxatiol-3-iliden)bisfenolato sodio
B21948.06
B21948.14
B21948.A1
B21948.06EA
28.2
EUR
B21948.06
B21948.14
B21948.A1
Rojo de fenol sal sódica
Rojo de fenol sal sódica
CAS No.: 34487-61-1
Molecular Formula: C19H13NaO5S
Formula Weight: 376.37
Melting Point: 285° dec.
Beilstein Reference: 6260026
Merck Reference: 14,7247
MDL No.: MFCD00066901
Formula:
C₁₉H₁₃NaO₅S MW: 376.35 g/mol Pto. de fusión: 285 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066901 Núm. CAS: 34487-61-1 EINECS: 252-057-8 Índice Merck: 12,07397 |