Rojo de fenol sal sódica 0,02% w/v aqueous solution
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: S,S-Dióxido del hidrogeno-4,4'-(3H-2,1-benzoxatiol-3-iliden)bisfenolato sodio
38702.AE 38702.AP
38702.AEEA 34.4 EUR
38702.AE 38702.AP
Rojo de fenol sal sódica 0,02% w/v aqueous solution
Rojo de fenol sal sódica
Molecular Formula: C19H13NaO5S Formula Weight: 376.37 Physical Form: Liquid Density: 0.972 MDL No.: MFCD00066901
Formula: C₁₉H₁₃NaO₅S
MW: 376.35 g/mol
Pto. de fusión: 285
Densidad: 0.972
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066901
Núm. CAS: 34487-61-1
EINECS: 252-057-8
Índice Merck: 12,07397