Rojo de fenol sal sódica 0,1% in ethanol (20%) Reag. Ph. Eur. 1063601
Proveedor: VWR Chemicals
87888.180EA 55.5 EUR
87888.180 87888.180_T
Rojo de fenol sal sódica 0,1% in ethanol (20%) Reag. Ph. Eur. 1063601
Rojo de fenol sal sódica
Información para pedidos: Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formula: C₁₉H₁₃NaO₅S
Número MDL: MFCD00066901
Núm. CAS: 34487-61-1