Clorocromato de piridinio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: PCC
183670250 183671000 183675000
ACRO183670250EA 32.1 EUR
ACRO183670250 ACRO183671000 ACRO183675000
Clorocromato de piridinio 98%
Clorocromato de piridinio
Formula: C₅H₆ClCrNO₃
MW: 215.56 g/mol
Pto. de fusión: 205
Número MDL: MFCD00013106
Núm. CAS: 26299-14-9
EINECS: 247-595-5
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 13,08064
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤0.5 %