Clorocromato de piridinio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: PCC
A11752.14 A11752.22 A11752.36 A11752.PG
A11752.14EA 26.5 EUR
A11752.14 A11752.22 A11752.36 A11752.PG
Clorocromato de piridinio ≥98%
Clorocromato de piridinio
Purity: 98% CAS No.: 26299-14-9 Molecular Formula: C5H6ClCrNO3 Formula Weight: 215.56 Melting Point: ca 206° dec. Merck Reference: 14,7974 MDL No.: MFCD00013106
Formula: C₅H₆ClCrNO₃
MW: 215.56 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 206 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013106
Núm. CAS: 26299-14-9
EINECS: 247-595-5
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 13,08064