Dicromato de piridinio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: PDC
200880500 200882500 200880010
ACRO200880500EA 40 EUR
ACRO200880500 ACRO200882500 ACRO200880010
Dicromato de piridinio 98%
Dicromato de piridinio
Formula: C₁₀N₁₂Cr₂N₂O₇
MW: 532.19 g/mol
Pto. de fusión: 152…153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013105
Núm. CAS: 20039-37-6
EINECS: 243-478-8
UN: 3085
ADR: 5.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 %