Dicromato de piridinio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
PDC
L15132.14
L15132.22
L15132.14EA
39.3
EUR
L15132.14
L15132.22
Dicromato de piridinio ≥98%
Dicromato de piridinio
Purity: 98%
CAS No.: 20039-37-6
Molecular Formula: C10H12Cr2N2O7
Formula Weight: 376.21
Melting Point: ca 145-147°
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00013105
Formula:
C₁₀N₁₂Cr₂N₂O₇ MW: 532.19 g/mol Pto. de fusión: ∼ 145…147 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013105 Núm. CAS: 20039-37-6 EINECS: 243-478-8 UN: 3085 ADR: 5.1 II |