Mercurio (II) nitrato 0.01 mol/l (0.02 N) en solución acuosa
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Dinitrato de mercurio
MC310274.5000
310274.1000EA 33.5 EUR
310274.1000 PRLSMC310274.5000
Mercurio (II) nitrato 0.01 mol/l (0.02 N) en solución acuosa
Mercurio (II) nitrato
Formula: HgN₂O₆
MW: 324.60 g/mol
Pto. de fusión: -38.9
Densidad: 4.3
Número MDL: MFCD00011038
Núm. CAS: 10045-94-0
EINECS: 233-152-3
UN: 3287
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 12,05933