Riboflavina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(-)-Riboflavina
132350250
132351000
132355000
ACRO132350250EA
47.6
EUR
ACRO132350250
ACRO132351000
ACRO132355000
Riboflavina 98%
Riboflavina
Formula:
C₁₇H₂₀N₄O₆ MW: 376.37 g/mol Pto. de fusión: 290 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005022 Núm. CAS: 83-88-5 EINECS: 201-507-1 Índice Merck: 12,08367 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to orange Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1.5 % (105°C) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Additional info | lumiflavine: passes test |
UV spectrophotometry | (A (1%/1 cm) 328, on dried substance) |
Ratio of Absorbances | 0.36 to 0.39 (A444/A267) |
Specific optical rotation | -115° to -135° (20°C, 589 nm) (c=0.5, 0.05 M NaOH) (within 30 min., on dried substance) |