Riboflavina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(-)-Riboflavina
A11764.14
A11764.22
A11764.14EA
34.8
EUR
A11764.14
A11764.22
Riboflavina ≥98%
Riboflavina
Purity: 98%
CAS No.: 83-88-5
Molecular Formula: C17H20N4O6
Formula Weight: 376.37
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 290°
Merck Reference: 14,8200
MDL No.: MFCD00005022
Photoinitiator of polymerization for PAGE gels
Formula:
C₁₇H₂₀N₄O₆ MW: 376.37 g/mol Pto. de fusión: 290 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005022 Núm. CAS: 83-88-5 EINECS: 201-507-1 Índice Merck: 12,08367 |