Riboflavina Ph. Eur., USP, pure, Pharma Grade
Proveedor: PanReac AppliChem
A6279.0100 A6279.0250
APPCA6279.0100EA 85.3 EUR
APPCA6279.0100 APPCA6279.0250
Riboflavina Ph. Eur., USP, pure, Pharma Grade
Riboflavina
Formula: C₁₇H₂₀N₄O₆
Pto. de fusión: 280 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005022
Núm. CAS: 83-88-5
EINECS: 201-507-1
Índice Merck: 12,08367
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (UV, dried subst.) 98.0 - 102.0 %
α20°C/D; 0.5 %, 0.05 N NaOH, dried subst. -115° - -135°
Identity passes test
Loss on drying max. 1.5 %
Sulfated ash max. 0.1 %
A373 nm / A267 nm 0.31 - 0.33
A444 nm / A267 nm 0.36 - 0.39
Absorption maxima (223, 267, 373, 444 nm) passes test
Impurity A (HPLC) max. 0.025 %
Impurity B (HPLC) max. 0.20 %
Impurity C (HPLC) max. 0.20 %
Impurity D (HPLC) max. 0.20 %
Related substances impurities (total) (HPLC) max. 0.5 %
Largest unspecified impurity (HPLC) max. 0.10 %
Lumiflavin (UV) passes test