Almidón 1% in water estabilizado indicator, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Estabilización: estabilizado con diioduro de mercurio
319554-100ML 319554-500ML
319554-100MLEA 350.78 EUR
319554-100ML 319554-500ML
Almidón 1% in water estabilizado indicator, Fluka™
Almidón
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
Densidad: 1,005 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082026
Núm. CAS: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Turbidity Max. 50 NTU
Test of sensitivity complying