Azul de timol sal sódica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
S,S-Dióxido del hidrogeno-4,4'-(3H-2,1-benzoxatiol-3-iliden)bis[5-metil-2-(1-metiletil)fenolato] sodio
B23007.09
B23007.18
B23007.30
B23007.09EA
30.9
EUR
B23007.09
B23007.18
B23007.30
Azul de timol sal sódica
Azul de timol sal sódica
CAS No.: 62625-21-2
Molecular Formula: C27H29NaO5S
Formula Weight: 488.58
Melting Point: ca 284° dec.
Beilstein Reference: 3861515
MDL No.: MFCD00151093
Formula:
C₂₇H₂₉NaO₅S Pto. de fusión: ∼ 284 °C (desc.) Densidad: 1,19 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151093 Núm. CAS: 62625-21-2 EINECS: 263-650-6 |