Azul de timol sal sódica 0,04% (w/v) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
S,S-Dióxido del hidrogeno-4,4'-(3H-2,1-benzoxatiol-3-iliden)bis[5-metil-2-(1-metiletil)fenolato] sodio
38692.AE
38692.AP
38692.AEEA
27.1
EUR
38692.AE
38692.AP
Azul de timol sal sódica 0,04% (w/v) en solución acuosa
Azul de timol sal sódica
CAS No.: 62625-21-2
Molecular Formula: C27H29NaO5S
Formula Weight: 488.58
Physical Form: Liquid
Density: 0.979
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00151093
Formula:
C₂₇H₂₉NaO₅S Densidad: 0,979 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151093 Núm. CAS: 62625-21-2 EINECS: 200-973-3 |