(±)-trans-1,2-Diaminociclohexano 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (±)-trans-1,2-Cyclohexanediamine, trans-Cyclohexane-1,2-diamine
248670100 248670500 248672500
ACRO248670100EA 36.1 EUR
ACRO248670100 ACRO248670500 ACRO248672500
(±)-trans-1,2-Diaminociclohexano 98%
(±)-trans-1,2-Diaminociclohexano
Formula: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Pto. Ebullición: 79…81 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 14…15 °C
Densidad: 0,951 g/cm³
Pto. de inflamación: 68 °C
Número MDL: MFCD00063747
Núm. CAS: 1121-22-8
UN: 2735
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %