Bovine trypsin (from pancreas)
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
6502-25 6502-2.5
6502-25EA 668 EUR
6502-25 6502-2.5
Bovine trypsin (from pancreas)
Enzimas
Order Now
ESPECIFICACIONES
Nombre de la enzima Trypsin
Environmentally Preferable
Fuente Pancreas
Especies Bovine
MDL No. MFCD00082094
CAS No. 9002-07-7
Condiciones de almacenamiento Refrigerator