Agitador magnético, steriMIXdrive
Proveedor: 2MAG
40700 95200_UK 95200_CH 95200
442-0813EA 1908 EUR
442-0813 442-0845 442-0844 442-0843
Agitador magnético, steriMIXdrive
Imánes de agitación Agitadores magnéticos
Agitador magnético ultraplano, adecuado para medios muy viscosos. La carcasa de acero inoxidable herméticamente sellada es resistente a la presión y al vacío. Temperaturas de funcionamiento hasta 150 °C.
  • Atracción magnética muy potente para los imanes de SmCo, para la transmisión de potencia magnética a distancias grandes o para recipientes con fondo grueso
  • Adecuado para funcionar con presión, vacío y vapor, por ejemplo, en esterilizadores de vapo
Clase de protección IP: IP 68
steriMIXcontrol (external control unit must be ordered separately). Speed range: 100 - 1200 min⁻¹.
Stainless steel, hermetically sealed control unit for the connection of one stirring drive steriMIXdrive. Adjustable interval times for automated restart after a maximum of 240 seconds.
easyMOUNT plug coupling for quick installation of the stirrer cable through a pressure and steam tight grommet into a steam steriliser.
This control unit is equipped as standard with mixWATCH ensuring very high process safety, e.g. when using closed non-glass vessels or for unattended overnight operation. In case of the magnetic coupling’s separation between the magnetic stirrer and the stirring bar during the acceleration phase, the magnetic stirrer will be stopped, the stirring bar centred and started softly again.
SoftStart para una aceleración fiable y segura del imán de agitación
QuickSet para el ajuste del inicio y la velocidad máxima
Función QuickStop contra el funcionamiento residual y rotura de vidrio
Almacenamiento del último estado de trabajo cuando se apaga
Pantalla digital para los ajustes de velocidad e interval
Certificaciones: Clase de protección IP: IP 20