Agitador magnético, MAXdrive
Proveedor: 2MAG
94400 94400_UK 94400_CH 50001_UK 50001_CH 50001
442-0837EA 1708 EUR
442-0837 442-0839 442-0838 TMAG50001_UK TMAG50001_CH 442-0823
Agitador magnético, MAXdrive
Imánes de agitación Agitadores magnéticos
Agitador magnético resistente con carcasa de acero inoxidable herméticamente sellada, adecuado para medios muy viscosos. Temperaturas de funcionamiento hasta 50 °C.
  • Atracción magnética muy potente para los imanes de SmCo, para la transmisión de potencia magnética a distancias grandes o para recipientes con fondo grueso o doble revestimiento
  • Ideal para su integración en sistemas de ingeniería de procesos
Clase de protección IP: IP 65.
MAXcontrol (external control unit must be ordered separately). Speed range: 100 - 1200 min⁻¹.
Unidad de control de acero inoxidable para la conexión de un motor de agitación MAXdrive.
SoftStart para una aceleración fiable y segura del imán de agitación
QuickSet para el ajuste del inicio y la velocidad máxima
Función QuickStop contra el funcionamiento residual y rotura de vidrio
Almacenamiento del último estado de trabajo cuando se apaga
Pantalla digital para ajuste de la velocidad y SoftStart (variable de 20 a 99 segundos)
IP protection class: IP 20
Certificaciones: Clase de protección IP: IP 20.