Agitador magnético, FABdrive
Proveedor: 2MAG
94402 94402_UK 94402_CH 50101_UK 50101_CH 50101
442-0840EA 1989 EUR
442-0840 442-0842 442-0841 TMAG50101_UK TMAG50101_CH 442-0824
Agitador magnético, FABdrive
Imánes de agitación Agitadores magnéticos
Agitador magnético resistente con carcasa de acero inoxidable completamente encapsulada, adecuado para medios muy viscosos. Temperaturas de funcionamiento hasta 50 °C.
  • Atracción magnética muy potente para los imanes de SmCo, para la transmisión de potencia magnética a distancias grandes o para recipientes con fondo grueso o doble revestimiento
  • Ideal para su integración en sistemas de ingeniería de procesos y procesamiento industrial
Clase de protección IP: IP 65
FABcontrol (external control unit must be ordered separately). Power: 100 W.