Agitadores magnéticos multiposición, serie MIX
Proveedor: 2MAG
30015_UK 30115_UK 30115_CH 30404_CH 30404_UK 30015_CH 30015 30006_UK 30006_CH 30006 30115 30404
442-0757EA 1610 EUR
442-0757 442-0802 442-0801 442-0807 442-0808 442-0756 442-0755 442-0754 442-0753 442-0752 442-0800 442-0806
Agitadores magnéticos multiposición, serie MIX
Imánes de agitación Agitadores magnéticos multiposición
Agitadores magnéticos ultraplanos con carcasa de acero inoxidable herméticamente sellada. Temperaturas de funcionamiento hasta 50 °C.
  • Accionamiento inductivo sin mantenimiento ni desgaste
  • Mezclado sin sobreaceleraciones 100% sincronizado
  • SoftStart para una aceleración fiable y segura del imán de agitación
  • Almacenamiento del último estado de trabajo cuando se apaga
  • Pantalla digital para el ajuste de la velocidad
MIX 4 MS: Cuatro posiciones de agitación controladas individualmente, modo de velocidad síncrona para todas las posiciones
Ajuste de velocidad individual e independiente para cada motor de agitación (Master-Slave-Technology)
Función On/Off
MIX 6 y MIX 15: Ajuste de potencia en cuatro etapas del agitador: 5/10/15/20 W
QuickSet para el ajuste del inicio y la velocidad máxima
Pantalla digital para el ajuste de la velocidad y la potencia
MIX 15 eco: Accionamiento inductivo sin mantenimiento ni desgaste
QuickSet para el ajuste del inicio y la velocidad máxima
Pantalla digital para el ajuste de la velocidad y la potencia
IP protection class: IP 64
Certificaciones: Clase de protección IP: IP 65