Pilas de reloj, Silver Coin
Proveedor: VARTA GERAETEBATTERIE
394101111 397101111 392101111 395101111 390101111 393101111 00391101111 00301101111
VART394101111EA 5.3 EUR
VART394101111 VART397101111 VART392101111 VART395101111 VART390101111 VART393101111 VART00391101111 VART00301101111
Pilas de reloj, Silver Coin
Pilas
Diferentes tipos de pilas disponibles en versión de bajo y alto consumo
  • Nivel bajo de autodescarga
  • Sin mercurio
  • Rendimiento de alto nivel garantizado y conservación en perfecto estado durante tres años
  • Sistema químico: Óxido de plata primario
Las pilas de moneda de plata de VARTA se conocen como «pilas de reloj». La amplia variedad de tamaños de pilas proporciona una energía fiable y duradera y satisface las más altas exigencias de calidad y rendimiento. Suministro de energía constante, resistencia a los golpes, las vibraciones y las aceleraciones; las pilas no contienen mercurio y son adecuadas para una amplia gama de relojes, juguetes, calculadoras, mandos a distancia y otros dispositivos electrónicos de pequeño tamaño.