Agitadores magnéticos, serie MIX
Proveedor: 2MAG
30001 30101 30001_UK 30001_CH
442-0749EA 726 EUR
442-0749 442-0799 442-0751 442-0750
Agitadores magnéticos, serie MIX
Imánes de agitación Agitadores magnéticos
Agitadores magnéticos ultraplanos con carcasa de acero inoxidable herméticamente sellada. Temperaturas de funcionamiento hasta 50 °C.
  • Mezclado sin sobreaceleraciones
  • SoftStart para una aceleración fiable y segura del imán de agitación
MIX 1: Accionamiento inductivo sin mantenimiento ni desgaste
Idóneo para medios viscosos
Ajuste de potencia en cuatro etapas del agitador: 5/10/15/20 W
QuickSet para el ajuste del inicio y la velocidad máxima
Almacenamiento del último estado de trabajo cuando se apaga
Pantalla digital para el ajuste de la velocidad y laMore Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo MIX 1 MIX 1 eco MIX 1
Environmentally Preferable
Intervalo de velocidad 100 - 2000 min⁻¹ 120 - 1400 min⁻¹ 100 - 2000 min⁻¹
Capacidad máx. de agitación H₂O 1 - 10000 ml 1 - 3000 ml 1 - 10000 ml
Entrada de potencia 20 W 10 W 20 W
Material de la placa Material-21391677|Material-21391682 Material-21391677|Material-21391682 Material-21391682|Material-21391677
Dimensiones de la placa 180×180 mm 120×120 mm 180×180 mm
Peso 4,2 kg 1,8 kg 4,2 kg
W×D×H 180×230×38 mm 120×120×35 mm 180×230×38 mm