Agitador magnético para medios de cultivo, bioMIX 1
Proveedor: 2MAG
85001_UK 85001_CH 85001
442-0836EA 822 EUR
442-0836 442-0835 442-0834
Agitador magnético para medios de cultivo, bioMIX 1
Imánes de agitación Agitadores magnéticos
Sistema de agitación ultraplano para mezclar cuidadosamente medios de cultivo. Adecuado para frascos de cultivo con propulsor centrífugo y sistema centrífugo de bolas. La carcasa de acero inoxidable herméticamente cerrada es resistente al agua, al polvo y a los gérmenes. Temperaturas de funcionamiento hasta 50 °C.
  • Mezclado sin sobreaceleraciones
  • SoftStart para una aceleración fiable y segura del imán de agitación
  • Ajuste de potencia en diez etapas (10 - 100%)
  • QuickSet para el ajuste del inicio y la velocidad máxima
  • Almacenamiento del último estado de trabajo cuando se apaga
  • Pantalla digital para el ajuste de la velocidad y la potencia
  • Idóneo para medios de cultivo viscosos
Clase de protección IP: IP 64.