Mesitileno ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: 1,3,5-Trimetilbenceno
92512.260EA 41.3 EUR
92512.260 92512.320 92512.460
Mesitileno ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Mesitileno
Formula: C₉H₁₂
Pto. Ebullición: 165 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 0,8637 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008538
Núm. CAS: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
UN: 2325
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,05934
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay ≥ 98,0 %
Identification (IR) Passes test
Density (20/4) 0,864 - 0,866