Sodium-3-mercapto-1-propanesulphonate 90%
Proveedor: Apollo Scientific
OR1011021-2.5K OR1011021-500G
APOSOR1011021-2.5KEA 870 EUR
APOSOR1011021-2.5K APOSOR1011021-500G
Sodium-3-mercapto-1-propanesulphonate 90%
Sodium-3-mercapto-1-propanesulphonate
Formula: C₃H₈O₃S₂
Pto. de fusión: 220 °C
Número MDL: MFCD00043148
Núm. CAS: 17636-10-1