Fenol
Proveedor: ACTIVE MOTIF
Sinónimos: Ácido fénico, Fenilalcohol, Ácido carbólico, Hidroxibenceno
F330654.L5 F330654.L1
ACSDF330654.L5EA 390 EUR
ACSDF330654.L5 ACSDF330654.L1
Fenol
Fenol
Formula: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Pto. Ebullición: 181.7
Pto. de fusión: 40.8
Densidad: 1 g/cm³
Pto. de inflamación: 81
Número MDL: MFCD00002143
Núm. CAS: 108-95-2
Índice Merck: 12,07390