Cloroformo-D1 Isotope_(99.8% D) NMR
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Triclorometano-D1, Cloroformo-D
87153.0100EA 123 EUR
87153.0100 87153.0006 87153.0500
Cloroformo-D1 Isotope_(99.8% D) NMR
Cloroformo-D1
Formula: CDCl₃
MW: 120.38 g/mol
Pto. Ebullición: 60.8 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –64,1 °C
Densidad: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000827
Núm. CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (sobre sustancia anhidra) Min. 99,9 %
Enriquecimient.isotóp(FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99,80 %
Agua Max. 0,01 %