Diclorometano-D2 (99.8% D) para espectroscopia RMN
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Metileno cloruro-D2
87161.0025EA 282.8 EUR
87161.0025 87161.0010
Diclorometano-D2 (99.8% D) para espectroscopia RMN
Diclorometano-D2
Formula: CD₂Cl₂
MW: 86.92 g/mol
Pto. Ebullición: 40
Pto. de fusión: –97 °C
Densidad: 1.36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000882
Núm. CAS: 1665-00-5
EINECS: 216-776-0
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (sobre sustancia anhidra) Min. 99,9 %
Enriquecimient.isotóp(FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99,80 %
Agua Max. 0,02 %