Metanol-D4 (99.8% D) para espectroscopia RMN
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
87157.0010EA 118 EUR
87157.0010 87157.0100 87157.0025 87157.0006 87157.0011
Metanol-D4 (99.8% D) para espectroscopia RMN
Metanol-D4
Formula: D₃COD
Pto. Ebullición: 65,3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –99 °C
Densidad: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044637
Núm. CAS: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (sobre sustancia anhidra) Min. 99,9 %
Enriquecimient.isotóp(FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99,80 %
Agua (HDO+D2O) Max. 0,03 %