Dimetil sulfóxido-D6 (99.8% D) para espectroscopia RMN
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: DMSO-D6
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
87154.0006EA 72.7 EUR
87154.0006 87154.0007 87154.0025 87154.0010 87154.0100 87154.0011
Dimetil sulfóxido-D6 (99.8% D) para espectroscopia RMN
Dimetil sulfóxido-D6
Formula: D₃CS(O)CD₃
MW: 84.09 g/mol
Pto. Ebullición: 189
Pto. de fusión: 20.2 °C
Densidad: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002090
Núm. CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (sobre sustancia anhidra) Min. 99,9 %
Enriquecimient.isotóp(FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99,80 %
Agua Max. 0,02 %