Acetona-D6 (99.8% D) para espectroscopia RMN
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
87152.0010EA
34.8
EUR
87152.0010
87152.0100
87152.0006
87152.0011
Acetona-D6 (99.8% D) para espectroscopia RMN
Acetone-[D6]
Formula:
D₃CC(O)CD₃ Pto. Ebullición: 55,5 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –95,4 °C Densidad: 0,79 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –19 °C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00044635 Núm. CAS: 666-52-4 EINECS: 211-563-9 UN: 1090 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Pureza (sobre sustancia anhidra) | Min. 99,90 % |
Enriquecimient.isotóp(FT NMR 400 MHz)(D) | Min. 99,80 % |
Agua (HDO+D2O) | Max. 0,0200 % |