(S)-(-)-Lactato de butilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(S)-(-)-2-Hidroxipropionato de butilo
A13821.0B
A13821.0I
A13821.30
A13821.0BEA
112
EUR
A13821.0B
A13821.0I
A13821.30
(S)-(-)-Lactato de butilo ≥97%
(S)-(-)-Lactato de butilo
Purity: 97+%
CAS No.: 34451-19-9
Molecular Formula: C7H14O3
Formula Weight: 146.19
Flash Point: 69°(157°F)
Refractive Index: 1.4210
Boiling Point: 185-187°
MDL No.: MFCD00004519
Formula:
C₇H₁₄O₃ Pto. Ebullición: 185…187 °C Pto. de fusión: < 0 °C Densidad: 0,984 Pto. de inflamación: 69 °C (157 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004519 Núm. CAS: 34451-19-9 EINECS: 252-036-3 |